Learn More
Alfa Aesar™ Polyoxyethylen-Bis(Amin), Molekulargewicht 3,400
Marke:  Alfa Aesar™ 046973.06
Weitere Details : CAS : 24991-53-5 Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15422817
  • 446.00 € / 5 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 3
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
24991-53-5
H2NCH2CH2(OCH2CH2)nNH2
MFCD00132004
PEG-diamine
Spezifikation
Polyoxyethylene bis (amine)
24991-53-5
MFCD00132004
Soluble in organic solvents.
Air Sensitive
5g
M.W. 3,400
H2NCH2CH2(OCH2CH2)nNH2
PEG-diamine
Granularer Feststoff
Weiß
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation