Learn More
Alfa Aesar™ Polyoxyethylen-Bis(Amin), Molekulargewicht 1,000
Marke:  Alfa Aesar™ 046833.03
Weitere Details : CAS : 24991-53-5 Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15422777
  • 117.00 € / 1 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 3
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
24991-53-5
H2NCH2CH2(OCH2CH2)nNH2
MFCD00132004
PEG-diamine
Spezifikation
Polyoxyethylene bis (amine)
24991-53-5
MFCD00132004
It is soluble in organic solvents. It is insoluble in water.
Air Sensitive
1g
M.W. 1,000
H2NCH2CH2(OCH2CH2)nNH2
PEG-diamine
Granularer Feststoff
Weiß
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation