Learn More
Alfa Aesar™ Polyethylenglycol Dimethacrylat, Molekulargewicht 1,000
Marke:  Alfa Aesar™ 046534.03
Weitere Details : CAS : 25852-47-5 Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15422717
  • 91.10 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
20-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
25852-47-5
CH3(CH2=)COC(OCH2CH2)nOCOC(=CH2)CH3
MFCD00081877
ethylene glycol dimethacrylate, ethylene dimethacrylate, glycol dimethacrylate, diglycol dimethacrylate, ethanediol dimethacrylate, ethylenedimethyacrylate, ethylene methacrylate, ethyldiol metacrylate, 1,2-bis methacryloyloxy ethane, ethylene glycol bis methacrylate
Spezifikation
Polyethylene glycol dimethacrylate
25852-47-5
MFCD00081877
Soluble in water.
Light and moisture sensitive
1g
M.W. 1,000
CH3(CH2=)COC(OCH2CH2)nOCOC(=CH2)CH3
ethylene glycol dimethacrylate, ethylene dimethacrylate, glycol dimethacrylate, diglycol dimethacrylate, ethanediol dimethacrylate, ethylenedimethyacrylate, ethylene methacrylate, ethyldiol metacrylate, 1,2-bis methacryloyloxy ethane, ethylene glycol bis methacrylate
Granularer Feststoff
Weiß
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation