Learn More
Poly(Vinylalkohol), 88 % hydrolysiert, durchschnittliches Molekulargewicht 145,000 bis 180,000, Acros Organics
Marke:  Acros Organics 450150010
Weitere Details : CAS : 9002-89-5 Gewicht : 1.00000kg
Menge 1kg
Verpackung Kunststoffflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15224804
  • 201.00 € / 1 Kilogramm
Verfügbar ab
17-12-2020
Chemische Identifikatoren
9002-89-5
44.053
vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
ethenol
C2H4O
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
11199
C=CO
Spezifikation
Poly(vinyl alcohol)
C2H4O
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
ethenol
11199
Solubility in water: soluble in hot water.
1kg
9002-89-5
vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
C=CO
44.053
Kunststoffflasche
230.0°C to 240.0°C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation