Learn More
Alfa Aesar™ Platin, 5 % auf Aktivkohlepulver, Typ B105022-5, Standard, reduziert, nominell 50 % Wasserfeuchte
Marke:  Alfa Aesar™ 046306.06
Weitere Details : Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15424035
  • 82.40 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
23-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7440-6-6
MFCD00011179
Spezifikation
Platinum
Grau bis Schwarz
5% on activated carbon powder, Type B105022-5, Standard, Reduced, Nominally 50% water wet
MFCD00011179
Pulver
Odorless
5g
7440-6-6
Insoluble in water.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation