Learn More
Perfluoroctyliodid, 98 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 269960010
Weitere Details : CAS : 507-63-1 Gewicht : 0.05100kg
Menge 1g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10021721
  • 17.30 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
02-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
507-63-1
545.96
KWXGJTSJUKTDQU-UHFFFAOYSA-N
10491
C(C(C(C(C(F)(F)I)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
C8F17I
MFCD00001064
perfluorooctyl iodide, heptadecafluoro-1-iodooctane, 1-iodoperfluorooctane, perfluoro-n-octyl iodide, 1-iodoheptadecafluorooctane, perfluoro-1-iodooctane, perfluorooctyliodide, heptadecafluoro-n-octyl iodide, octane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-8-iodo, octane, heptadecafluoro-1-iodo
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-8-iodoctan
Spezifikation
Perfluorooctyliodide
>115°C
Glasflasche
2.04
Farblos bis Gelb oder Pink
1g
507-63-1
C8F17I
MFCD00001064
Solubility in water: insoluble
C(C(C(C(C(F)(F)I)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
545.96
545.96
98%
2.0400g/mL
Authentic
1.3286 to 1.3306
160°C to 161°C
25°C
99%
97.5% min. (GC)
CF3(CF2)7I
perfluorooctyl iodide, heptadecafluoro-1-iodooctane, 1-iodoperfluorooctane, perfluoro-n-octyl iodide, 1-iodoheptadecafluorooctane, perfluoro-1-iodooctane, perfluorooctyliodide, heptadecafluoro-n-octyl iodide, octane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-8-iodo, octane, heptadecafluoro-1-iodo
KWXGJTSJUKTDQU-UHFFFAOYSA-N
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-8-iodoctan
10491
Flüssig nach dem Schmelzen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Perfluorooctyl iodide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation