Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Rote Schraubverschlüsse aus PBT
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01320014
Weitere Details : Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10000351
  • 1.90 € / 1 Stück
Verfügbar ab
15-02-2021
Spezifikation
PBT
Schraubverschluss
DIN-Gewinde (GL)
180 deg;C
PBT
Kappe
GL14
Röhrchen mit Schraubgewinde
PBT
10/Packung
Schraubverschluss
Rot