Learn More
Alfa Aesar™ Palladium, 5% on activated carbon paste, Type 424
Marke:  Alfa Aesar™ H37429.14
Weitere Details : CAS : 7440-05-3 Gewicht : 0.02500kg
Menge. 25g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449095
  • 163.00 € / 25 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 08-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7440-05-3
106.42
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
23938
palladium
Pd
MFCD03457879
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
CHEBI:33363
[Pd]
Spezifikation
Palladium
7440-05-3
MFCD03457879
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
palladium
23938
Solid
Gray
5% on activated carbon paste, Type 424
Pd
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
[Pd]
106.42
CHEBI:33363
Odorless
25g