Learn More
Alfa Aesar™ p-Tolylacetylchlorid, ≥97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H37997.MD
Weitere Details : CAS : 35675-44-6 Gewicht : 0.00025kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427857
  • 103.84 € / 250 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 09-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
35675-44-6
168.62
QDZAWVLWIMOXJT-UHFFFAOYSA-N
2760634
CC1=CC=C(C=C1)CC(=O)Cl
C9H9ClO
MFCD00018813
p-tolylacetyl chloride, 2-4-methylphenyl acetyl chloride, p-tolyl-acetyl chloride, 4-methyl-phenyl-acetyl chloride, 4-methylphenylacetylchloride, p-methylphenylacetyl chloride, 2-4-tolyl acetyl chloride, 4-methylphenylacetyl chloride, 4-methylphenyl acetyl chloride, 4-methylphenylacetic acid chloride
2-(4-Methylphenyl)acetylchlorid
Spezifikation
p-Tolylacetyl chloride
115°C (7.5mmHg)
250mg
C9H9ClO
UN3265
QDZAWVLWIMOXJT-UHFFFAOYSA-N
2-(4-Methylphenyl)acetylchlorid
2760634
Flüssig
Moisture sensitive
Pink
35675-44-6
MFCD00018813
p-tolylacetyl chloride, 2-4-methylphenyl acetyl chloride, p-tolyl-acetyl chloride, 4-methyl-phenyl-acetyl chloride, 4-methylphenylacetylchloride, p-methylphenylacetyl chloride, 2-4-tolyl acetyl chloride, 4-methylphenylacetyl chloride, 4-methylphenyl acetyl chloride, 4-methylphenylacetic acid chloride
CC1=CC=C(C=C1)CC(=O)Cl
168.62
168.62
≥97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation