Learn More
Oncomine™ Gene Browser, akademische Lizenz
Oncomine™ Gene Browser, akademische Lizenz
Marke:  Invitrogen A18583
Weitere Details : Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15524384
  • 11220.00 € / 2 Stück
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 19-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Der Oncomine™ Gene Browser, Academic, ist ein webbasiertes Software-Tool für akademische Forscher, das einfachen Zugriff auf ein umfassendes Genprofil Tausender Genome von Krebspatienten bietet. Der umfassende Datensatz wird in einer visuellen und dynamischen Umgebung dargestellt, die auf einfache Weise signifikante Genmutationen, Expressionen und Änderungen der Anzahl an DNA-Kopien vermittelt. Außerdem können Kunden schnell und einfach Fragen zu Hunderten von Krebs-Unterarten für jedes Gen stellen. Der Oncomine™ Gene Browser wurde für ein breites Publikum entwickelt, ist schnell und einfach zu bedienen und bietet durch die Bereitstellung von Informationen aus weltweiten Onkologie-Experimenten einen äußerst wichtigen Einblick in jedes Gen-Target.
  • Präsentieren Sie Ihre kritischen Targets und Biomarker über Zehntausende retrospektive deidentifizierte Tumorgenome in wenigen Minuten online.
  • Priorisieren Sie Targets in kürzester Zeit basierend auf Mutationen, Anzahl der Kopien und differenzieller Expression.
  • Identifizieren Sie optimale Patientensegmente für Ihre klinische Entwicklung anhand von Biomarkerfrequenzen in gut charakterisierten Patientenpopulationen.
    Vorteile
    Ein wesentlicher Vorteil des Oncomine™ Gene Browser ist die schnelle und umfassende Auswertung Ihrer Onkologie-Gen-Targets innerhalb der weltweiten onkologischen Versuchsdaten. Sie sind nicht mehr auf ein oder zwei Forschungsveröffentlichungen für die Validierung angewiesen oder auf die Interpretation und den Fokus von Autoren beschränkt und können in wenigen Minuten einen unvoreingenommenen Ansatz zur Bewertung Ihrer Gen-Targets durchführen, der oft Einblicke in neue Krebs-Unterarten liefert, die Ihre klinische Zielpopulation erweitern können.
    Der
    Oncomine™ Gene Browser ermöglicht es Anwendern, Mutationen, Genexpressionen, die Anzahl an DNA-Kopien, Krebs-Unterarten, normale Gewebeexpressionen und Pick Cell Line Modelle zu beurteilen. Es stehen Ihnen kurz gesagt Millionen von Dollar an Experimenten zur Verfügung, die in silico durchgeführt werden, sodass Sie weniger und zielgerichtetere Experimente im Nasslabor auf die Targets und Indikationen entwickeln und durchführen können, die eine größere Erfolgschance haben.
    Erfahren Sie mehr über den Oncomine™ Gene Browser..
    Der Oncomine™ Gene Browser, Academic, kann für verschiedene Benutzerzahlen lizenziert werden, bis zu einer institutionellen Lizenz mit einer unbegrenzten Anzahl registrierter Benutzer.
    Hinweis: Dieses Produkt ist nur für akademische und gemeinnützige Krebsforscher bestimmt. href='mailto:compendiasales@lifetech.com'>compendiasales@lifetech.com.
    Bestellinformationen
    Bestellen Sie dieses Produkt wie jedes Standardprodukt. Sie erhalten eine E-Mail mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem temporären Passwort, mit dem Sie sich anmelden und loslegen können.
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Oncomine™ Akademische Lizenz Gen-Browser
    Je 1
    Oncomine™ Akademische Lizenz Gen-Browser
    Krebsgenomik
    Oncomine™ Akademische Lizenz Gen-Browser, 1 Jahr, 2 Benutzer, Akademisch, Jährlich, Mehrbenutzerlizenztyp. Der umfassende Datensatz wird in einer visuellen und dynamischen Umgebung dargestellt, die auf einfache Weise signifikante Genmutationen, Expressionen und Änderungen der Anzahl an DNA-Kopien vermittelt.
    1 Jahr, 2 Benutzer
    Nur für Forschungszwecke
    Videos
    Dokumentation
    Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.