Learn More
Alfa Aesar™ Octaneuropeptid
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke: Alfa Aesar™ J66140.M¬
Weitere Details : Gewicht : 0.00001kg
Spezifikation
911.11 | |
1mg | |
Arg-Pro-Gly-Leu-Leu-Asp-Leu-Lys | |
-30° to -10°C |
HPLC | |
Solid | |
RUO | |
Octaneuropeptide |
Nur für Forschungszwecke