Learn More
Motic™ Apochromatisches Planobjektiv ELWD mit anpassbarer Parfokalität für PSM-1000
Objektiv mit anpassbarer Parfokalität für extragroßen Arbeitsabstand, geeignet für PSM1000 Mikroskope. Das Motic™ apochromatische Planobjektiv ELWD mit anpassbarer Parfokalität für PSM-1000 ist zur Korrektur der Bildfeldwölbung, der sphärischen Aberration und der chromatischen Aberration konzipiert.
Marke:  Motic™ 1101001700112
Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15425612
  • 725.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab
03-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Planapochromat-Objektiv.
  • Extra langer Arbeitsabstand.
  • Parfokalität einstellbar.
  • Sphärische Aberrationskorrektur: 3-4 Farben.
  • Chromatische Aberrationskorrektur: 4-5 Farben.
  • Korrektur der Feldkrümmung.
Spezifikation
Spezifikation
Breite: 33.5 mm, NA: 0.580
Objektiv
10 X
Plan-Apochromat, extra langer Arbeitsabstand, Parfokalität einstellbar
PSM-1000-Mikroskop für Sondenstation