Learn More
Alfa Aesar™ NSC 663284
Marke:  Alfa Aesar™ J66520.MA
Weitere Details : Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427919
  • 15.50 € / 10 Milligramm
Auf Lager: 1
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
10mg
-30°C to -10°C
383907-43-5
321.76g/mol
Light Sensitive
Red
Kristalliner Feststoff
C15H16ClN3O3
6-Chloro-7-(2-morpholin-4-yl-ethylamino)quinoline-5,8-dione; Cdc25 Phosphatase Inhibitor II
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation