Learn More
Merck Millipore Novagen™ Overnight Express™ Autoinduktionssystem 1
Induziert Proteinexpression ohne Überwachung der Zelldichte.
Marke:  Merck Millipore 71300-4
Weitere Details : Gewicht : 5.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15216474
  • 578.00 € / 5 Liter
Verfügbar ab
10-03-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mischung von Kohlenstoffquellen, die für ein streng reguliertes, nicht induziertes Wachstum auf eine hohe Zelldichte optimiert sind, gefolgt von einer Induktion auf hohem Niveau
  • Liefert Magnesium für maximale Zelldichte
  • Praktisch für die routinemäßige Expression von Proteinen in mehreren Kulturen
  • Ideal für die parallele Analyse von Proteinexpression, Löslichkeit und Aufreinigung mehrerer Expressionsklone mit hohem Durchsatz
  • Ermöglicht eine schnelle Optimierung der Host-Vektor-Kombinationen, Expressionsbedingungen
  • Aufreinigungsparameter für die Produktion von Proteinen mit hohem Durchsatz für strukturelle oder funktionelle Analysen
Spezifikation
Spezifikation
5 l
15 °C bis 30 °C