Learn More
Masterflex™ Tygon™ Microbore-Schläuche ohne DEHP
Für die intravenöse oder intraarterielle Infusion sowie andere chirurgische und Krankenhausanwendungen. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ Nicht-DEHP Microbore-Schläuche sind starr genug für die einfache Handhabung, aber weich genug, um Probleme mit Durchstechen zu reduzieren.
Marke: Masterflex™ 06420-05
Weitere Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Biobasierte Formulierung für eine ausgezeichnete Leistungsfähigkeit
- Chargenübergreifende Konsistenz für reproduzierbare Ergebnisse
- Nicht toxisch und nicht kontaminierend
- Glatte, polierte Innenwand
- Rutscht leicht über Anschlüsse und besitzt einen sicheren Halt für einfache Laboraufbauten
- Beinhaltet kein BPA oder Phthalate
- Standardgrößen lieferbar, zum Erhalt eine vollständigen Vakuums bei Zimmertemperatur
- Labor allgemein
- Lebensmittel & Getränke
- Biopharmazeutika
- Analytische Instrumente
- Peristaltik- und Vakuumpumpen
- Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablaufleitung geeignet
Spezifikation
Harz erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI, DEHP-frei | |
Flexibel | |
Ja | |
2.29 mm | |
0.51 mm | |
–35 bis 85 °°C | |
Ja |
Durchscheinend | |
85 °C | |
1.27 mm | |
150 m | |
Allgemeine Labor- und pharmazeutische Anwendungen, insbesondere Präzisionsspritzguss- oder Dispensierungsanwendungen Auch hervorragend geeignet für peristaltische Pumpenanwendungen mit niedriger Durchflussrate | |
Je 1 |