Learn More
Ansell™ BioClean Fusion™ Unsterile Reinraumhandschuhe aus Polychloropren
Schützt wie Nitril mit dem Gefühl von Latex
Marke:  Ansell™ BFAP-XL
Weitere Details : Gewicht : 12.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15218158
  • 304.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab
04-12-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 11.5 in. (290 mm), für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • Nicht steriler Reinraum-Handschuh
  • Texturierte Finger für besseren Halt
  • Puderfrei, latexfrei, mit Rollrand
  • Hervorragende ESD-Eigenschaften 
  • Teil der BioClean-C Chemotherapie-Serie
  • 1.5 Lochfreiheit
  • In einer Reinraumumgebung verarbeitet, um Kompatibilität mit Betriebsbedingungen nach ISO-Klasse 4 zu gewährleisten
  • Gemäß ISO 2859
  • Kategorie 3 – persönliche Schutzausrüstung in aufwendigem Design entsprechend PSA-Richtlinie 89/686/EWG
  • Hergestellt in einer Einrichtung, die nach ISO 9001:2008 und 89/686/EWG Artikel 11b zertifiziert ist. Verarbeitet in einer NEBB-zertifizierten Reinraumumgebung der ISO-Klasse 4
Zertifizierungen
CE-Zeichen.
Compliance
Erfüllt die Anforderungen der Norm für Handschuhe EN420:2003, der Europäischen Norm für medizinische Handschuhe (EN455 Teile 1, 2 und 3) sowie 374-1, 2 und 3:2003. ASTM6978-05 getestet gegen Zytostatika.
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2015 and (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 and EN421:2010, EN455-2:2015, (EC)1935/2004 and (EC)2023/2006
Mit Rollrand/gerollt
100 pieces per sealed inner PE bag; one inner PE bag per sealed outer PE bag; 10 outer bags per lined carton (1000 pieces)
Puderfrei
Nicht steril
ISO9001:2008, 13485:2003, ISO-Klasse 5, ISO-Klasse 4, ISO2859
Texturierte Finger
Polychloropren
Extragroß
Grün
30.48 cm