Learn More
NEUROD4 Recombinant Protein, Abnova
Marke:  Abnova H00058158-P01.25ug
Weitere Details : Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16183033
  • 467.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
15-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH40961
Solution
58158
NEUROD4 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
NEUROD4
Human
Yes
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
53.79
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
MTKARLERFRARRVKANARERTRMHGLNDALDNLRRVMPCYSKTQKLSKIETLRLARNYIWALSEVLETGQTPEGKGFVEMLCKGLSQPTSNLVAGCLQLGPQSVLLEKHEDKSPICDSAISVHNFNYQSPGLPSPPYGHMETHLLHLKPQVFKSLGESSFGSHLPDCSTPPYEGPLTPPLSISGNFSLKQDGSPDLEKSYSFMPHYPSSSLSSGHVHSTPFQAGTPRYDVPIDMSYDSYPHHGIGTQLNTVFTE
ATH-3|ATH3|Atoh3|MATH-3|bHLHa4
NEUROD4