Learn More
Alfa Aesar™ Nepsilon-Boc-D-lysine, 98%
Marke:  Alfa Aesar™ H62736.03
Weitere Details : CAS : 31202-69-4 Gewicht : 0.00100kg
Menge. 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449218
  • 123.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
31202-69-4
246.307
VVQIIIAZJXTLRE-MRVPVSSYSA-N
7018774
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCC(C(=O)O)N
C11H22N2O4
MFCD00076958
h-d-lys boc-oh, r-2-amino-6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, n-epsilon-boc-d-lysine, d-lysine, n6-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2r-2-amino-6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, ambotzhaa6310, n6-tert-butoxycarbonyl-d-lysine, n-epsilon-t-butyloxycarbonyl-d-lysine
(2R)-2-amino-6-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoic acid
Spezifikation
Nepsilon-Boc-D-lysine
C11H22N2O4
h-d-lys boc-oh, r-2-amino-6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, n-epsilon-boc-d-lysine, d-lysine, n6-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2r-2-amino-6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, ambotzhaa6310, n6-tert-butoxycarbonyl-d-lysine, n-epsilon-t-butyloxycarbonyl-d-lysine
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCC(C(=O)O)N
246.307
246.3
98%
1g
31202-69-4
MFCD00076958
VVQIIIAZJXTLRE-MRVPVSSYSA-N
(2R)-2-amino-6-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoic acid
7018774
Powder
White