Learn More
Alfa Aesar™ Ndelta-Benzyloxycarbonyl-L-Ornithin-Methylester-Hydrochlorid, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H65647.14
Weitere Details : CAS : 5874-75-9 Gewicht : 0.02500kg
Menge 25g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15422599
  • 224.81 € / 25 Gramm
Verfügbar ab
25-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
5874-75-9
316.782
ZUJMKNWYEVTCNT-YDALLXLXSA-N
13967650
COC(=O)C(CCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)N.Cl
C14H21ClN2O4
MFCD00077027
h-orn z-ome.hcl, h-orn z-ome hcl, h-orn z-ome-hcl, h-orn z-ome hydrochloride, c14h20n2o4.hcl, n-delta-z-l-ornithine methyl ester hydrochloride, h-orn cbz-ome inverted exclamation mark currencyhcl, methyl 2s-2-amino-5-benzyloxycarbonylaminopentanoate hydrochloride, l-ornithine,n5-phenylmethoxy carbonyl-, methyl ester, hydrochloride 1:1, methyl 2s-2-amino-5-benzyloxy carbonyl amino pentanoate hydrochloride
Methyl (2S)-2-amino-5-(phenylmethoxycarbonylamino)pentanoathydrochlorid
Spezifikation
Ndelta-Benzyloxycarbonyl-L-ornithine methyl ester hydrochloride
C14H21ClN2O4
4341483
ZUJMKNWYEVTCNT-YDALLXLXSA-N
Methyl (2S)-2-amino-5-(phenylmethoxycarbonylamino)pentanoathydrochlorid
13967650
Fest
138°C to 141°C
5874-75-9
MFCD00077027
h-orn z-ome.hcl, h-orn z-ome hcl, h-orn z-ome-hcl, h-orn z-ome hydrochloride, c14h20n2o4.hcl, n-delta-z-l-ornithine methyl ester hydrochloride, h-orn cbz-ome inverted exclamation mark currencyhcl, methyl 2s-2-amino-5-benzyloxycarbonylaminopentanoate hydrochloride, l-ornithine,n5-phenylmethoxy carbonyl-, methyl ester, hydrochloride 1:1, methyl 2s-2-amino-5-benzyloxy carbonyl amino pentanoate hydrochloride
COC(=O)C(CCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)N.Cl
316.782
316.78
98%
25g
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation