Learn More
Macherey-Nagel™ Nanaocolor™ Standardtest
Ermitteln Sie die geringsten Mengen nachweisbarer Substanzen. Macherey-Nagel™ Nanocolor™ Standardtests sind praktische Reagenzienkits, die rechteckige Küvetten mit einem 50 mm optischen Pfad für die photometrische Analyse verwenden. Die Verwendung eines großen Probenvolumens garantiert sichere und reproduzierbare Ergebnisse.
Marke: Macherey-Nagel™ 91878
Weitere Details : Gewicht : 0.25000kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : II
Beschreibung
Nanocolor™ Standardtests sind praktische gebrauchsfertige Reagenzienkits, die bis zu 500 Bestimmungen mit nur einem Testkit durchführen können, was zu niedrigeren Kosten pro Bestimmung für den Anwender führt. Eine Verbesserung der Selektivität ist für verschiedene Parameter durch Extraktion möglich, bei der potenziell störende Substanzen in der wässrigen Phase verbleiben. Der farbige Komplex mit dem zu untersuchenden Stoff wird mit einem organischen Lösungsmittel aus der wässrigen Phase extrahiert und dann innerhalb der organischen Phase analysiert.
- Geprüft – Zuverlässige und vergleichbare Ergebnisse: Basiert auf international anerkannten Standardmethoden wie DIN, EN, ISO, EPA und APHA
- Präzise – Einfache Handhabung und höchste Genauigkeit: Enthält präzise, vordosierte Reagenzien und kalibriertes Zubehör
- Vielseitig – Perfekter Test für jede Anforderung: Für alle wichtigen Parameter in der Wasser-/Abwasseranalyse stehen Tests mit verschiedenen Bereichen zur Verfügung
- Einzigartig – Keine Mischung von Tests: Die Box ist zur einfachen Identifizierung mit einem farbcodierten Etikett ausgestattet
- Vielfältig – 50 mm, 20 mm und 10 mm-Küvetten: Die meisten Tests können mit einer Vielzahl von Küvettengrößen verwendet werden, je nachdem, welche Probengrößen/Detektionsbereiche erforderlich sind
Spezifikation
ortho-Phosphate (PO4-P / PO43-) | |
Brown label | |
Compatible Macherey-Nagel photometers | |
500 | |
0.2 - 17mg/L PO4-P, 0.5 - 50mg/L PO43- | |
Vanadate molybdate |
DIN, EN, ISO, EPA and APHA standards | |
Photometric determination | |
10, 20 or 50 mm Cuvette Test | |
1 Kit | |
20 mL | |
Standard test |