Learn More
Alfa Aesar™ Nalpha-Fmoc-D-asparagine, 95%
Marke:  Alfa Aesar™ H62691.06
Weitere Details : CAS : 108321-39-7 Gewicht : 0.00500kg
Menge. 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449178
  • 130.00 € / 5 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
108321-39-7
354.362
YUGBZNJSGOBFOV-MRXNPFEDSA-N
6992524
C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)O
C19H18N2O5
MFCD00062956
fmoc-d-asn-oh, fmoc-d-asparagine, nalpha-fmoc-d-asparagine, nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-d-asparagine, d-asparagine, n2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-d-asparagine, 2r-3-carbamoyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, ambotzfaa1468, pubchem10003, fmoc-d-asn
(2R)-4-amino-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-oxobutanoic acid
Spezifikation
Nalpha-Fmoc-D-asparagine
C19H18N2O5
fmoc-d-asn-oh, fmoc-d-asparagine, nalpha-fmoc-d-asparagine, nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-d-asparagine, d-asparagine, n2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-d-asparagine, 2r-3-carbamoyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, ambotzfaa1468, pubchem10003, fmoc-d-asn
C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)O
354.362
354.36
95%
5g
108321-39-7
MFCD00062956
YUGBZNJSGOBFOV-MRXNPFEDSA-N
(2R)-4-amino-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-oxobutanoic acid
6992524
Solid
~185°C (decomposition)