Learn More
Nalpha-Boc-Nomega-(2,2,4,6,7-Pentamethyl-2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-ylsulfonyl)-D-Arginin, 95 %, Alfa Aesar™
Marke:  Alfa Aesar H62997.03
Weitere Details : CAS : 186698-61-3 Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15425585
  • 163.00 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
18-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
186698-61-3
526.649
CVFXPOKENLGCID-QGZVFWFLSA-N
16213160
CC1=C2C(=C(C(=C1C)S(=O)(=O)NC(=NCCCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C)N)C)CC(O2)(C)C
C24H38N4O7S
MFCD00236822
boc-d-arg pbf-oh, boc-nw-2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl-d-arginine, ambotzbaa1021, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-n'-2,2,4,6,7-pentamethyl-3h-1-benzofuran-5-ylsulfonyl carbamimidamido pentanoic acid, 2r-5-e-amino 2,2,4,6,7-pentamethyl-3h-1-benzofuran-5-sulfonamido methylidene amino-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, e-n~5~-amino 2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonyl amino methylidene-n~2~-tert-butoxycarbonyl-d-ornithine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-n'-2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl-d-arginine
(2R)-5-[[amino-[(2,2,4,6,7-pentamethyl-3H-1-benzofuran-5-yl)sulfonylamino]methyliden]amino]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentansäure
Spezifikation
Nalpha-Boc-Nomega-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-ylsulfonyl)-D-arginine
C24H38N4O7S
boc-d-arg pbf-oh, boc-nw-2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl-d-arginine, ambotzbaa1021, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-n'-2,2,4,6,7-pentamethyl-3h-1-benzofuran-5-ylsulfonyl carbamimidamido pentanoic acid, 2r-5-e-amino 2,2,4,6,7-pentamethyl-3h-1-benzofuran-5-sulfonamido methylidene amino-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, e-n~5~-amino 2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonyl amino methylidene-n~2~-tert-butoxycarbonyl-d-ornithine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-n'-2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl-d-arginine
CC1=C2C(=C(C(=C1C)S(=O)(=O)NC(=NCCCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C)N)C)CC(O2)(C)C
526.649
526.65
95%
186698-61-3
MFCD00236822
CVFXPOKENLGCID-QGZVFWFLSA-N
(2R)-5-[[amino-[(2,2,4,6,7-pentamethyl-3H-1-benzofuran-5-yl)sulfonylamino]methyliden]amino]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentansäure
16213160
Fest
1g
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation