Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Clearboy™ runde klare Polycarbonat-Ballonflasche mit Verschluss
Mit diesen runden klaren Nalgene Clearboy Polycarbonat-Ballonflaschen können Sie die Zubereitung großer Volumen von Medien und Kulturen durchführen, insbesondere wenn eine visuelle Qualitätsprüfung erforderlich ist.
99.75 € - 570.00 €
Spezifikation
Bezeichnung Runder klarer Clearboy
Autoklavierbar Ja
Verschlussgröße 83 B
Material Polycarbonat
Anz. pro Karton 4
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
12851284 Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
2251-0020
10 l 83 B 399.00 €
4 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
13-02-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
10149790 Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
2251-0020
10 l 83 B 99.75 €
1 Stück
Mengenbasierte Preisspaltung verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 13
Zum Warenkorb hinzufügen
10077860 Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
2251-0050
20 l 83 B 142.00 €
1 Stück
Mengenbasierte Preisspaltung verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
13-02-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
11315474 Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
2251-0050
20 l 83 B 570.00 €
4 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
13-02-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Merkmale:
  • Erhältlich in Größen von 10 und 20 Litern für eine Vielzahl biopharmazeutischer Anwendungen
  • Graduierung in Litern und Gallonen
  • Aus durchsichtigem, haltbarem Polycarbonat gefertigt
  • Individuelle Anpassungsmöglichkeiten für den Flüssigkeitstransfer
  • Autoklavierbar, graduiert, auslaufsicher†
Lieferumfang:
  • Polypropylen-Verschluss und TPE-Dichtung
Bestellinformationen:
Zusätzliche Verschlussoptionen: Nalgene Füll-/Belüftungs-Schnellschraubverschlüsse (Bestell-Nr. 2158), Nalgene Füll-/Belüftungsverschlüsse (Bestell-Nr. 2162), Nalgene Top Works™ Flüssigkeitstransfersysteme (Bestell-Nr. 2135) und Nalgene Validierungsflaschen (Bestell-Nr. DS2127). Weiteres Zubehör: Nalgene Umbausatz Doppelschlaucholiven mit Gewindeverschraubung (Bestell-Nr. 6149).
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren Verschluss vollständig abschrauben und Hahn abmontieren.
† Nalgene verwendet den Begriff „auslaufsicher“ bei Thermo Scientific Nalgene Produkten, die folgende Kriterien erfüllen: a) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Benutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Spezifikation
Spezifikation
Runder klarer Clearboy
83 B
4
Ja
Polycarbonat
1
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Nalgene verwendet den Begriff “auslaufsicher”: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.