Learn More
n-Methylphthalimid, 98 %, Acros Organics
Marke:  Acros Organics 305100250
Weitere Details : CAS : 550-44-7 Gewicht : 0.02500kg
Menge 25g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15234704
  • 47.10 € / 25 Gramm
Auf Lager: 3
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
550-44-7
161.16
n-methylphthalimide, 2-methylisoindoline-1,3-dione, phthalimide, n-methyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-methyl, unii-647up45j2u, 2-methyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-methyl phthalimide, dsstox_cid_7198, acmc-1b11u
2-Methylisoindol-1,3-dion
C9H7NO2
ZXLYYQUMYFHCLQ-UHFFFAOYSA-N
11074
CN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spezifikation
N-Methylphthalimide
129.0°C to 132.0°C
550-44-7
C9H7NO2
ZXLYYQUMYFHCLQ-UHFFFAOYSA-N
2-Methylisoindol-1,3-dion
11074
98%
Glasflasche
25g
97.5% min. (HPLC)
n-methylphthalimide, 2-methylisoindoline-1,3-dione, phthalimide, n-methyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-methyl, unii-647up45j2u, 2-methyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-methyl phthalimide, dsstox_cid_7198, acmc-1b11u
CN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
161.16
161.16
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • N-Methylphthalimide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation