Learn More
N-Ethyl-p-Toluidin, 97 %, Acros Organics
Marke:  Acros Organics 450781000
Weitere Details : CAS : 622-57-1 Gewicht : 0.10000kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 2754 Chem class : 6.1 Pack group : II
Menge 100g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15234854
  • 157.60 € / 100 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 17-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
622-57-1
135.21
n-ethyl-p-toluidine, benzenamine, n-ethyl-4-methyl, n-ethyl-4-toluidine, n-ethyl-p-methylaniline, p-methyl-n-ethylaniline, p-toluidine, n-ethyl, n-ethyl-4-methyl-aniline, n-athyl-p-toluidin, 4-ethylamino toluene, ethyl 4-methylphenyl amine
N-ethyl-4-methylanilin
C9H13N
AASABFUMCBTXRL-UHFFFAOYSA-N
61164
CCNC1=CC=C(C=C1)C
Spezifikation
N-Ethyl-p-toluidine
89°C
0.938
100g
96% min. (GC)
CH3C6H4NHC2H5
AASABFUMCBTXRL-UHFFFAOYSA-N
N-ethyl-4-methylanilin
61164
97%
0.9380g/mL
Glasflasche
218°C
622-57-1
C9H13N
n-ethyl-p-toluidine, benzenamine, n-ethyl-4-methyl, n-ethyl-4-toluidine, n-ethyl-p-methylaniline, p-methyl-n-ethylaniline, p-toluidine, n-ethyl, n-ethyl-4-methyl-aniline, n-athyl-p-toluidin, 4-ethylamino toluene, ethyl 4-methylphenyl amine
CCNC1=CC=C(C=C1)C
135.21
135.21
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • N-Ethyl-p-toluidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation