Learn More
Alfa Aesar™ N-Boc-L-Asparaginsäure 4-tert-Butyl1-(N-Succinimidyl)-Ester, 95 %
Marke:  Alfa Aesar™ H62163.06
Weitere Details : CAS : 50715-50-9 Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427106
  • 261.00 € / 5 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 26-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
50715-50-9
386.401
PIITZDSTZQZNQH-JTQLQIEISA-N
13178396
CC(C)(C)OC(=O)CC(C(=O)ON1C(=O)CCC1=O)NC(=O)OC(C)(C)C
C17H26N2O8
MFCD00063389
boc-asp otbu-osu, l-aspartic acid,n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, 4-1,1-dimethylethyl 1-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, 1-tert-butyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3s-3-tert-butoxycarbonyl amino butanedioate, boc-asp otbu-o-nhs, boc-asp otbu-osu c/n, boc-l-aspartic acida-n-hydroxysuccinimide ester, boc-l-aspartic acid 4-tert-butyl 1-hydroxysuccinimide ester, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-l-aspartic acid alpha-succinimidyl beta-t-butyl ester
4-O-tert-butyl 1-O-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanedioat
Spezifikation
N-Boc-L-aspartic acid 4-tert-butyl 1-(N-succinimidyl) ester
C17H26N2O8
5361818
PIITZDSTZQZNQH-JTQLQIEISA-N
4-O-tert-butyl 1-O-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanedioat
13178396
Pulver
Weiß
5g
50715-50-9
MFCD00063389
boc-asp otbu-osu, l-aspartic acid,n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, 4-1,1-dimethylethyl 1-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, 1-tert-butyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3s-3-tert-butoxycarbonyl amino butanedioate, boc-asp otbu-o-nhs, boc-asp otbu-osu c/n, boc-l-aspartic acida-n-hydroxysuccinimide ester, boc-l-aspartic acid 4-tert-butyl 1-hydroxysuccinimide ester, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-l-aspartic acid alpha-succinimidyl beta-t-butyl ester
CC(C)(C)OC(=O)CC(C(=O)ON1C(=O)CCC1=O)NC(=O)OC(C)(C)C
386.401
386.4
95%
98°C to 102°C
Moisture sensitive
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation