Learn More
Alfa Aesar™ N-Boc-L-aspartic acid 1-methyl ester, 98%
Marke:  Alfa Aesar™ H62590.06
Weitere Details : CAS : 98045-03-5 Gewicht : 0.00500kg
Menge. 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449098
  • 719.00 € / 5 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 31-07-2018
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Applications
N-Boc-L-aspartic acid 1-methyl ester is used as an intermediate in the preparation of modified alfa-amino acids and 5-cis-alkylprolines.
Notes
Incompatible with oxidizing agents. Heat sensitive.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
N-Boc-L-aspartic acid 1-methyl ester
247.25
Boc-Asp-OMe
98045-03-5
MFCD03094777
Spezifikation
N-Boc-L-aspartic acid 1-methyl ester
Solid
247.25
Boc-Asp-OMe
98045-03-5
98%
MFCD03094777
5g