Learn More
Alfa Aesar™ N-Boc-D-phenylalanine N-succinimidyl ester, 97%
Marke:  Alfa Aesar™ H62763.14
Weitere Details : CAS : 3674-18-8 Gewicht : 0.02500kg
Menge. 25g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449248
  • 572.00 € / 25 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 04-05-2018
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
N-Boc-D-phenylalanine N-succinimidyl ester
362.38
1555676
3674-18-8
MFCD00069688
Boc-D-Phe-Osu; (R)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-(Boc-amino)-3-phenylpropionate
Spezifikation
N-Boc-D-phenylalanine N-succinimidyl ester
Powder
362.38
1555676
White
25g
3674-18-8
97%
MFCD00069688
Boc-D-Phe-Osu; (R)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-(Boc-amino)-3-phenylpropionate
149° to 153°C
Moisture Sensitive