Learn More
Alfa Aesar™ N-Benzoyl-L-Glutaminsäure, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H66778.06
Weitere Details : CAS : 6094-36-6 Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15422829
  • 27.00 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
26-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
6094-36-6
251.238
LPJXPACOXRZCCP-VIFPVBQESA-N
11345724
C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
C12H13NO5
MFCD00014028
bz-glu-oh, n-benzoyl-l-glutamic acid, benzoyl-l-glutamic acid, s-2-benzamidopentanedioic acid, n-benzoylglutamic acid, unii-3591d74mxp, 2s-2-phenylformamido pentanedioic acid, +-n-benzoylglutamic acid, n-4-benzoyl-l-glutamic acid, 2s-2-phenylcarbonylamino pentanedioic acid
(2S)-2-benzamidopentanidsäure
Spezifikation
N-Benzoyl-L-glutamic acid
C12H13NO5
2622989
LPJXPACOXRZCCP-VIFPVBQESA-N
(2S)-2-benzamidopentanidsäure
11345724
Fest
5g
6094-36-6
MFCD00014028
bz-glu-oh, n-benzoyl-l-glutamic acid, benzoyl-l-glutamic acid, s-2-benzamidopentanedioic acid, n-benzoylglutamic acid, unii-3591d74mxp, 2s-2-phenylformamido pentanedioic acid, +-n-benzoylglutamic acid, n-4-benzoyl-l-glutamic acid, 2s-2-phenylcarbonylamino pentanedioic acid
C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
251.238
251.24
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation