Learn More
N-Acetyl-L-Tryptophan, 97 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 451651000
Weitere Details : CAS : 1218-34-4 Gewicht : 0.10000kg
Menge 100g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15216028
  • 232.00 € / 100 Gramm
Verfügbar ab
15-12-2020
Chemische Identifikatoren
1218-34-4
246.23
n-acetyl-l-tryptophan, ac-trp-oh, acetyl-l-tryptophan, acetyltryptophan, acetyl-l-trp, ac-try, s-n-acetyltryptophan, unii-u9264t8oae, tryptophan, n-acetyl, s-2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid
CHEBI:74640
CC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C21)C(=O)O
C13H14N2O3
DZTHIGRZJZPRDV-LBPRGKRZSA-N
700653
(2S)-2-Acetamido-3-(1H-indol-3-yl)propansäure
Spezifikation
N-Acetyl-L-tryptophan
0.3% max.
100g
96% min
n-acetyl-l-tryptophan, ac-trp-oh, acetyl-l-tryptophan, acetyltryptophan, acetyl-l-trp, ac-try, s-n-acetyltryptophan, unii-u9264t8oae, tryptophan, n-acetyl, s-2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid
CC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C21)C(=O)O
246.23
CHEBI:74640
97%
Authentic
186.0°C to 192.0°C
1218-34-4
C13H14N2O3
DZTHIGRZJZPRDV-LBPRGKRZSA-N
(2S)-2-Acetamido-3-(1H-indol-3-yl)propansäure
700653
246.23
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation