Learn More
Alfa Aesar™ N-(4-Methylphenyl)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide, 95%
Marke:  Alfa Aesar™ H65411.03
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
Menge. 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449626
  • 245.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 09-07-2018
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
N-(4-Methylphenyl)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide
265.36
MFCD28098793
N-(p-Tolyl)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide
Spezifikation
N-(4-Methylphenyl)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide
Solid
265.36
N-(p-Tolyl)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide
1g
95%
MFCD28098793