Learn More
Alfa Aesar™ N-(4-Fluorobenzyl)-3-Nitro-p-Phenylendiamin, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H64766.06
Weitere Details : CAS : 150812-21-8 Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15422109
  • 162.00 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
24-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
150812-21-8
261.256
XTDZJOIEYRRRGJ-UHFFFAOYSA-N
20096587
C1=CC(=CC=C1CNC2=CC(=C(C=C2)N)[N+](=O)[O-])F
C13H12FN3O2
MFCD12828054
n1-4-fluorobenzyl-3-nitrobenzene-1,4-diamine, 1-n-4-fluorophenyl methyl-3-nitrobenzene-1,4-diamine, 2-amino-5-4-fluorobenzyl amino-1-nitrobenzene, fluorophenylmethylnitrobenzenediamine, n1-4-fluorophenyl methyl-3-nitrobenzene-1,4-diamine, 4-4-fluorobenzylamino-2-nitroaniline, n-4-fluorobenzyl-3-nitro-p-phenylenediamine, n1-4-fluorobenzyl-3-nitro-1,4-phenylenediamine, n~4~-4-fluorophenyl methyl-2-nitrobenzene-1,4-diamine, n4-4-fluorophenyl methyl-2-nitro-benzene-1,4-diamine
4-N-[(4-Fluorphenyl)methyl]-2-nitrobenzol-1,4-diamin
Spezifikation
N-(4-Fluorobenzyl)-3-nitro-p-phenylenediamine
5g
C13H12FN3O2
22723917
XTDZJOIEYRRRGJ-UHFFFAOYSA-N
4-N-[(4-Fluorphenyl)methyl]-2-nitrobenzol-1,4-diamin
20096587
Pulver
Braun bis rot
150812-21-8
MFCD12828054
n1-4-fluorobenzyl-3-nitrobenzene-1,4-diamine, 1-n-4-fluorophenyl methyl-3-nitrobenzene-1,4-diamine, 2-amino-5-4-fluorobenzyl amino-1-nitrobenzene, fluorophenylmethylnitrobenzenediamine, n1-4-fluorophenyl methyl-3-nitrobenzene-1,4-diamine, 4-4-fluorobenzylamino-2-nitroaniline, n-4-fluorobenzyl-3-nitro-p-phenylenediamine, n1-4-fluorobenzyl-3-nitro-1,4-phenylenediamine, n~4~-4-fluorophenyl methyl-2-nitrobenzene-1,4-diamine, n4-4-fluorophenyl methyl-2-nitro-benzene-1,4-diamine
C1=CC(=CC=C1CNC2=CC(=C(C=C2)N)[N+](=O)[O-])F
261.256
261.26
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation