Learn More
Alfa Aesar™ N-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-2,2-diphenylacetamide, 95%
Marke:  Alfa Aesar™ H65245.03
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
Menge. 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449496
  • 233.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
MFCD27975742
Spezifikation
N-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-2,2-diphenylacetamide
MFCD27975742
Solid
1g
384.25
95%