Learn More
Alfa Aesar™ N-(3-Chlorophenyl)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide, 95%
Marke:  Alfa Aesar™ H65283.03
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
Menge. 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449536
  • 233.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
MFCD28098777
Spezifikation
N-(3-Chlorophenyl)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide
MFCD28098777
Solid
1g
285.77
95%