Learn More
Alfa Aesar™ N-(2-Ethylhexyl)-4-Nitrobenzamid, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H60824.03
Weitere Details : CAS : 154702-08-6 Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427328
  • 520.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 01-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
154702-08-6
278.352
XYLYSNQGXATQBX-UHFFFAOYSA-N
4139944
CCCCC(CC)CNC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
C15H22N2O3
MFCD00709791
n-2-ethylhexyl-4-nitrobenzamide
N-(2-Ethylhexyl)-4-nitrobenzamid
Spezifikation
N-(2-Ethylhexyl)-4-nitrobenzamide
154702-08-6
MFCD00709791
XYLYSNQGXATQBX-UHFFFAOYSA-N
N-(2-Ethylhexyl)-4-nitrobenzamid
4139944
97%
1g
C15H22N2O3
n-2-ethylhexyl-4-nitrobenzamide
CCCCC(CC)CNC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
278.352
278.35
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation