Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Mouse Eotaxin Platinum ELISA Kit
Für den quantitativen Nachweis von Maus-Eotaxin.
Marke:  Invitrogen™ BMS6008
425.60 EUR gültig bis 2020-12-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "14718" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15218746
  • 532.00 € / 96 Tests
Verfügbar ab
10-12-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, die mit polyklonalem Antikörper gegen murines Eotaxin beschichtet ist
Biotin-Konjugat anti-Mouse Eotaxin polyklonaler Antikörper
Streptavidin-HRP
Mouse Eotaxin-Standard, lyophilisiert, 4 ng/ml nach Rekonstitution
Proben-Verdünnungsmedium
Assay-Pufferkonzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
Waschpuffer Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
Substratlösung (Tetramethyl-Benzidin)
Stopplösung (1 M Phosphorsäure)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Klebefolien
Beschreibung
Beschreibung
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleisten.
Spezifikation
Spezifikation
P48298
Biotin
20292
ELISA-Kit
3.6 pg/ml
Serum (50 μl), Überstände (50 μl)
1 Std 20 Min
Maus
Kleines induzierbares Zytokin A11, CCL11
5.6 %
Maus
HRP
31.3 bis 2,000 pg/ml
ELISA
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Proben-Verdünnungsmedium, Assaypufferkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
RUO
50 μ l
2 bis 8 °C
3 Std 10 Min
CCL 11
9.4 %
96 Tests
Supernatant
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Nur für Forschungszwecke