Learn More
Montmorillonite K-10, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 456071000
Weitere Details : CAS : 1318-93-0 Gewicht : 0.15000kg
Menge 100g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15250309
  • 14.16 € / 100 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Chemische Identifikatoren
1318-93-0
360.307
montmorillonite, bentolite, gelwhite l, montmorillonite ksf, montmorillonite k 10, unii-a585mn1h2l, envirobent, neokunibond, arcillite, bedelix
Dialuminium; Dioxosilan; Sauerstoff(2-); Hydrat
Al2H2O12Si4
GUJOJGAPFQRJSV-UHFFFAOYSA-N
71586775
O.[O-2].[O-2].[O-2].O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Montmorillonite K-10
1318-93-0
15,213
montmorillonite, bentolite, gelwhite l, montmorillonite ksf, montmorillonite k 10, unii-a585mn1h2l, envirobent, neokunibond, arcillite, bedelix
O.[O-2].[O-2].[O-2].O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.[Al+3].[Al+3]
360.307
0.500 to 0.600 kg/l
100g
2.5 mg KOH/g (free acidity) max. 10 to 14 mg KOH/g (total acidity)
Al2H2O12Si4
11,6168
GUJOJGAPFQRJSV-UHFFFAOYSA-N
Dialuminium; Dioxosilan; Sauerstoff(2-); Hydrat
71586775
10% max. (< 0.5 mm) 80% min. (0.5−1,25 mm) 10% max. (> 1.25 mm)
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation