Learn More
Monoethyl Fumarate Calcium, LoGiCal
Product Code. 30460590
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Unit Size:
10mg
Product Code. 30460590
Brand: LoGiCal LGCFOR3479.00
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material Monoethyl Fumarate Calcium
CAS 62008-22-4
Analyte or Component Names Monoethyl Fumarate Calcium
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula 2 C6 H7 O4 . Ca
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym Monoethyl Fumarate Calcium, 2-Butenedioic acid (2E)-, 1-ethyl ester, calcium salt (2:1), 2-Butenedioic acid (2E)-, monoethyl ester, calcium salt (9CI), 2-Butenedioic acid (E)-, monoethyl ester, calcium salt, Calcium monoethylfumarate, Monoethyl fumarate calcium salt
InChI Formula InChI=1S/2C6H8O4.Ca/c2*1-2-10-6(9)4-3-5(7)8;/h2*3-4H,2H2,1H3,(H,7,8);/q;;+2/p-2/b2*4-3+;
Solution Type Neat
SMILES [Ca+2].CCOC(=O)\C=C\C(=O)[O-].CCOC(=O)\C=C\C(=O)[O-]
IUPAC Name calcium;(E)-4-ethoxy-4-oxobut-2-enoate
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 326.31
Quantity 10 mg
Formula Weight 326.0315 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis