Learn More
Propargylamin, 99 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 131461000
Weitere Details : CAS : 2450-71-7 Gewicht : 0.10000kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 3286 Chem class : 3 Pack group : II
Menge 100g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15224634
  • 533.00 € / 100 Gramm
Verfügbar ab
22-12-2020
Chemische Identifikatoren
2450-71-7
55.08
JKANAVGODYYCQF-UHFFFAOYSA-N
239041
C#CCN
C3H5N
MFCD00008198
propargylamine, 2-propynylamine, 2-propyn-1-amine, 3-aminopropyne, 3-amino-1-propyne, 2-propyn-1-thiol, 3-aminoprop-1-yne, propargylamin, pro-pargylamine, propargyl amine
Prop-2-yn-1-amin
Spezifikation
Propargylamine
3°C
1.4460 to 1.4500
84.0°C
100g
2450-71-7
C3H5N
MFCD00008198
propargylamine, 2-propynylamine, 2-propyn-1-amine, 3-aminopropyne, 3-amino-1-propyne, 2-propyn-1-thiol, 3-aminoprop-1-yne, propargylamin, pro-pargylamine, propargyl amine
JKANAVGODYYCQF-UHFFFAOYSA-N
Prop-2-yn-1-amin
239041
Flüssig
0.8600g/mL
Authentic
0.86
Farblos bis hellgelb
99%
98.5% min. (GC)
HCidentical toCCH2NH2
04,228
Solubility in water: miscible in water.
C#CCN
55.08
55.08
99%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation