Learn More
Alfa Aesar™ Molekularsiebe auf Tantaloxidbasis; mesoporös, 22 Angstrom, Pulver
Katalyse, Gasadsorption, optoelektronische Materialien
Marke:  Alfa Aesar™ 042612.06
Weitere Details : Gewicht : 0.00500kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15426505
  • 334.00 € / 5 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-02-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
Molecular sieves, tantalum oxide based
Hygroscopic
Mesoporous
Ta TMSI
22Å
5g
MFCD00131613
Pulver
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation