Learn More
Molekularsiebe 3A, 8 bis 12 Mesh, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 197250250
Weitere Details : CAS : 308080-99-1 Gewicht : 25.00000kg
Menge 25kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15204674
  • 1709.00 € / 25 Kilogramm
Verfügbar ab
17-12-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Trockenmittel
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
308080-99-1
202.135
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
Aluminium;Natrium;Dioxido(oxo)silan
AlNaO6Si2
MFCD00131613
19758701
[O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Spezifikation
600g/L min.
1.5% max.
Beige bis braun
8 to 12 mesh
AlNaO6Si2
Solubility in water: insoluble.
[O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
202.135
Perlen
Molecular Sieves 3A
20% min. (60% rel. humid.)
25kg
308080-99-1
MFCD00131613
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
Aluminium;Natrium;Dioxido(oxo)silan
19758701
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation