Learn More
Macherey-Nagel™ Filterpapiere in Gütegrad MN 652, rund
Nassfest für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Macherey-Nagel™ Filterpapiere Gütegrad MN 652, rund, sind gekreppte technische Filterpapiere mit schneller Filtrationsgeschwindigkeit für die Verwendung mit ätherischen Ölen, Gelatine, Harzlösungen, gezuckerten Spirituosen, Sirupen und Transformator-/Turbinenöl-Regeneration.
Marke:  Macherey-Nagel™ 446018
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10002691
  • 27.10 € / 100 Stück
Verfügbar ab
20-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
High quality MN filter papers use cotton linters and refined pulp with a high level of α-cellulose. Cotton linters are short-fiber seed hairs from cotton seeds, which cannot be used for textile purposes, but which are highly suitable for the manufacture of soft and absorbent filter papers. In addition to cotton linters, Macherey-Nagel uses mainly pulp, which is obtained by chemical treatment of plant materials, e.g. coniferous or deciduous wood.
Spezifikation
Spezifikation
100Pack
Filter Paper
MN 652
Technical, industrial applications (e.g. essential oils, gelatine, resin solutions, spirits, syrups, and transformer/turbine oil regeneration)
Round
Creped, Wet-strengthened
185mm
Cellulose
0.45mm
Basis weight: 140g/m2