Learn More
Macherey-Nagel™ Aschefreie Filterpapiere in Gütegrad MN 640 de, rund
Säuregewaschen mit einem extrem niedrigen Aschegehalt von < 0.01 % für quantitative Analysen und gravimetrische Anwendungen. Macherey-Nagel™ MN640 de aschefreie Filterpapiere, rund, sind glatte Filterpapiere, die eine sehr langsame Filtration sehr feiner Partikel durchführen.
Marke: Macherey-Nagel™ 207012
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
Beschreibung
Hochwertige aschefreie MN-Filterpapiere werden aus raffiniertem Zellstoff und Lintern mit einem hohen α-Cellulosegehalt (ca. 95 %) hergestellt. Baumwoll-Linter sind Kurzfaserhaare aus Baumwollsamen, die nicht für textile Zwecke verwendet werden können, aber für die Herstellung von weichen und saugfähigen Filterpapieren sehr gut geeignet sind. Neben Baumwoll-Lintern verwendet Macherey-Nagel hauptsächlich Zellstoff, der durch chemische Behandlung von Pflanzenmaterialien, z. B. Nadel- oder Laubholz, gewonnen wird.
- Anwendungen: Routinemäßige quantitative Analyse, gravimetrische Anwendungen, feinkristalline Sulfatanalyse
- Für sehr langsame Filtration von sehr feinen Partikeln (Partikelretention: 0 bis 2 μm +)
Spezifikation
Aschefrei, glatt | |
Aschefreies Filterpapier | |
MN 640 de | |
Rund | |
Quantitative Analyse |
0,2 mm | |
100/Packung | |
Zellulose | |
12.5 cm | |
Basisgewicht: 100 g/m2 |