Learn More
Macherey-Nagel™ Filterpapiere in Gütegrad MN 619, rund
Geeignet für allgemeine Filtrationsanwendungen, einschließlich feinkristalliner qualitativer Analysen. Macherey-Nagel™ runde Filterpapiere Gütegrad MN 619 sind glatte, dichte Filterpapiere mit langsamer Filtrationsgeschwindigkeit. Der durchschnittliche Aschegehalt beträgt ca. 0.1 %, der Gehalt an α-Cellulose beträgt ca. 95 %.
Marke:  Macherey-Nagel™ 437018
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10024180
  • 18.79 € / 100 Stück
Verfügbar ab
16-04-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
High quality MN filter papers use cotton linters and refined pulp with a high level of α-cellulose. Cotton linters are short-fiber seed hairs from cotton seeds, which cannot be used for textile purposes, but which are highly suitable for the manufacture of soft and absorbent filter papers. In addition to cotton linters, Macherey-Nagel uses mainly pulp, which is obtained by chemical treatment of plant materials, e.g. coniferous or deciduous wood.
Spezifikation
Spezifikation
100Pack
Dense, smooth
18.5cm
Cellulose
Round
0.17mm
Filter Paper
MN 619
Qualitative analysis and fine-crystalline analysis
Basis weight: 75g/m2