Learn More
Macherey-Nagel™ Filterpapiere in Gütegrad MN 617 we, rund
Geeignet für allgemeine Filtrationsanwendungen. Macherey-Nagel™ runde Filterpapiere Gütegrad MN 617 we sind glatte, extra weiche Filterpapiere für die schnelle Filtration grober Partikel. Der durchschnittliche Aschegehalt beträgt ca. 0.1 %, der Gehalt an α-Cellulose beträgt ca. 95 %.
Marke:  Macherey-Nagel™ 435015
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10004320
  • 16.70 € / 100 Stück
Verfügbar ab
02-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
High quality MN filter papers use cotton linters and refined pulp with a high level of α-cellulose. Cotton linters are short-fiber seed hairs from cotton seeds, which cannot be used for textile purposes, but which are highly suitable for the manufacture of soft and absorbent filter papers. In addition to cotton linters, Macherey-Nagel uses mainly pulp, which is obtained by chemical treatment of plant materials, e.g. coniferous or deciduous wood.
Spezifikation
Spezifikation
100Pack
Filter Paper
MN 617 we
Qualitative analysis and coarse-crystalline analysis
≥14-24μm
Basis weight: 85g/m2
Smooth, extra soft
15.0cm
Cellulose
0.22mm
Round