Learn More
Macherey-Nagel™ Filterpapiere in Gütegrad MN 1674, rund
Nassfest für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Macherey-Nagel™ Filterpapiere Gütegrad MN 1674, rund, sind glatte Filterpapiere mit > 95 % α-Cellulose für langsame Filtration. Zu den Anwendungen gehören die faserfreie Filtration von Säure-/Alkalilösungen sowie Druck- oder Vakuumfiltration.
Marke:  Macherey-Nagel™ 474009
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10002671
  • 13.20 € / 100 Stück
Verfügbar ab
13-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
High quality MN filter papers use cotton linters and refined pulp with a high level of α-cellulose. Cotton linters are short-fiber seed hairs from cotton seeds, which cannot be used for textile purposes, but which are highly suitable for the manufacture of soft and absorbent filter papers. In addition to cotton linters, Macherey-Nagel uses mainly pulp, which is obtained by chemical treatment of plant materials, e.g. coniferous or deciduous wood.
Spezifikation
Spezifikation
100Pack
Filter paper
MN 1674
Fiber-free qualitative filtration, acid and base filtration, pressure filtration, vacuum fitration
≥2-4μm
Basis weight: 85g/m2
Wet-strengthened, smooth
9.0cm
Cellulose
0.13mm
Round