Learn More
Macherey-Nagel™ Aschefreie Filterpapiere in Gütegrad MN 1640 de, rund
Nassfest für hohe mechanische Festigkeit, ideal zum Entfernen von Rückständen aus dem Filter. Macherey-Nagel™ aschefreie Filterpapiere Gütegrad MN 1640 de, rund, sind glatte Filterpapiere mit sehr langsamer Filtration von sehr feinen Partikeln für den Einsatz in quantitativen und gravimetrischen Anwendungen.
Marke: Macherey-Nagel™ 227012
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
Beschreibung
Hochwertige aschefreie MN-Filterpapiere werden aus raffiniertem Zellstoff und Lintern mit einem hohen α-Cellulosegehalt (ca. 95 %) hergestellt. Baumwoll-Linter sind Kurzfaserhaare aus Baumwollsamen, die nicht für textile Zwecke verwendet werden können, aber für die Herstellung von weichen und saugfähigen Filterpapieren sehr gut geeignet sind. Neben Baumwoll-Lintern verwendet Macherey-Nagel hauptsächlich Zellstoff, der durch chemische Behandlung von Pflanzenmaterialien, z. B. Nadel- oder Laubholz, gewonnen wird.
- Aschegehalt: < 0.01 %
- Für sehr langsame Filtration von sehr feinen Partikeln (Partikelretention: 0 bis 2 μm +)
- Allgemeine Anwendungen: Quantitative Routineverfahren, analytische gravimetrische Anwendungen, Anwendungen, bei denen Rückstände aus dem Filter entfernt werden (z. B. mit einem Spatel oder Wasserstrahl)
- Zusätzliche Anwendungen: Filtration von alkalischen (Basen-)Lösungen, Druckfiltration, Vakuumfiltration
Spezifikation
Wet-strengthened, Smooth | |
Ashless Filter Paper | |
MN 1640 de | |
Round | |
Filtration of fine particulates, esp. when removing residue from filter (e.g. with a spatula or water jet) |
0.2mm | |
100Pack | |
Cellulose | |
12.5cm | |
Basis weight: 100g/m2 |