Learn More
Cytiva (Formerly GE Healthcare Life Sciences) Mini-UniPrep™ G2 Spritzenlose Filter
Kombinierter All-in-One-Filter für Autosampler-unterstützte UHPLC/HPLC-Analysen.
Marke:  Cytiva (Formerly GE Healthcare Life Sciences) GN503NPUAQU
Weitere Details : Gewicht : 6.46000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15213285
  • 4119.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab
11-01-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Autosamplerfläschchen, Kolben mit angebrachter Filtermembran, Kappe mit geschlitztem Septum
Beschreibung
Beschreibung
  • Borosilikatglaskammer mit Standard- oder geschlitztem Septumverschluss
  • Transparentes oder bernsteinfarbenes Gehäuse
  • Mit integriertem Autosampler-Fläschchen, Kolben mit integrierter Filtermembran
  • Für 0.5 ml ungefilterte Probe
Spezifikation
Spezifikation
Autosampler-supported UHPLC/HPLC analysis
Translucent with standard cap
PVDF
Clear
autosampler vial, plunger with attached filter membrane, standard cap
1000/pk
0.5mL
Borosilicate glass
0.45μ
Syringeless Filters
1000
G2