Learn More
Ansell Edmont™ Microgard™ 1800 Standard Overalls mit Kapuze
Komfort in wärmeren Arbeitsumgebungen. Die Ansell Edmont™ Microgard™ 1800 Standard-Overalls mit Haube bestehen aus einem leichten, atmungsaktiven Material und bieten dennoch Schutz vor leichten Sprühflüssigkeiten und trockenen Partikeln.
Marke:  Ansell Edmont™ WH18B-00111-03
Weitere Details : Gewicht : 0.19000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15526504
  • 301.00 € / 50 Stück
online Bestandsangabe derzeit nicht möglich
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Due to extraordinary demand patterns, this item may experience longer lead times and shipping/delivery dates may not be accurate.
Beschreibung
Beschreibung
  • Overall mit 3-teiliger Haube
  • Elastische Einsätze an Handgelenken, Taille und Knöcheln
  • 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
  • Gebundene Nähte
  • Standard: CE-Kategorie III, Typ 5/6 EN 1149-5 (antistatisch)
  • Sprühflüssigkeiten mit geringem Risikograd, Spritz- und Partikelschutz
  • Dampfdurchlässig (‘atmungsaktiv’), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
  • Silikonfrei, was bei Spritzlackieranwendungen von entscheidender Bedeutung ist
  • Antistatisch gemäß EN 1149-5
  • Fusselarm; reduziert das Risiko einer Kontamination mit Fasern in bestimmten Bereichen von großer Bedeutung.
  • Optimierte Passform  für Tragekomfort und Sicherheit
Spezifikation
Spezifikation
CE-Kategorie III, Typ 5/6 EN 1149-5
Gebunden
Medium
Inklusive Haube
Schutzoverall
Elastisch
Mikroporöse Polythelenfolie
Elastisch
Weiß
3-teilig
Elastisch
2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
Mit Haube
0