Learn More
MHC Class I (H-2Db) Mouse anti-Mouse, FITC, Clone: 28-14-8, eBioscience™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Affymetrix eBioscience 11-5999-85
Weitere Details : Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15238339
  • 256.00 € / 500 Mikrogramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 07-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This protein is an MHC class I alloantigen, which is involved in antigen presentation to T cells expressing CD3/TCR and CD8.
Spezifikation
Spezifikation
MHC Class I (H-2Db)
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 0.1% gelatin and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P14426
H2DB, H-2 class I histocompatibility antigen D-B alpha chain, H2D1
Mouse
Affinity chromatography
RUO
Antibody
Monoclonal
Mouse
Flow Cytometry
28-14-8
FITC
H2-D1
Liquid
H2-D1
IgG2a, kappa
500 μg
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
14964